Få mere at vide
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Unit Size
11370647 250 mg 250mg
10366374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11370647 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC47109CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 879896-47-6
Molekylær formel C9H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 194.252
MDL nummer MFCD08435882
InChI nøgle HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525806
IUPAC navn (1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.26
Procent renhed 97%