Få mere at vide
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702303
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702303 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10232402 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702303 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28101CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 105994-75-0
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
MDL nummer MFCD04038957
InChI nøgle MXGOKNNGBUOAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, acmc-1c8ot, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 1ff
PubChem CID 2795474
IUPAC navn 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1C(=C(C=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%