Få mere at vide
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279806 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15279806 5 g 5g
15269806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279806 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10199-53-8
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD08271933
InChI nøgle ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
PubChem CID 7537619
IUPAC navn 1-methyl-5-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
SMIL CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 144.0°C to 145.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.