Få mere at vide
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 97% |