Få mere at vide
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255314 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10152744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46513CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-12-2
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.246
MDL nummer MFCD08271937
InChI nøgle QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
IUPAC navn (1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamin
SMIL CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.24
Procent renhed 95%