Få mere at vide
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566904 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10337634 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 921939-08-4
Molekylær formel C12H9F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 286.21
MDL nummer MFCD06203565
InChI nøgle JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 24229721
IUPAC navn 1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 286.21
Procent renhed 97%