Få mere at vide
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10103914 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10462824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64804CB
Kemiske identifikatorer
CAS 109925-42-0
Molekylær formel C12H9F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.211
MDL nummer MFCD01936001
InChI nøgle JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
PubChem CID 2775493
IUPAC navn 1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.21
Procent renhed 97%