Få mere at vide
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10052024
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052024 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10052024 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64809DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS 318469-22-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H11F3N2O2
MDL nummer MFCD00172652
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methanol, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolylmethanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-4-pyrazolyl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
InChI nøgle TVYDMZWMEOZWHY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1N=C(C(CO)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn [1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 272.23
PubChem CID 2775496
Formel vægt 272.22
Procent renhed 97%