Få mere at vide
1-Methyl-5-nitroimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-nitroimidazole |
| CAS | 3034-42-2 |
| Molekylær formel | C4H5N3O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-6-3-5-2-4(6)7(8)9/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-methyl-5-nitroimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vægt | 127.0382 |