missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-5-nitroimidazole, TRC

Artikelnummer. 30465543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465543 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3237605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-nitroimidazole
CAS 3034-42-2
Molekylær formel C4H5N3O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-5-nitro-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-6-3-5-2-4(6)7(8)9/h2-3H,1H3
SMIL Cn1cncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-5-nitroimidazole
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.