Få mere at vide
1-Methyl-5-nitro-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-nitro-1H-indole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-10-5-4-7-6-8(11(12)13)2-3-9(7)10/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 176.0586 |