missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-nitro-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1286893-94-4 |
| Molekylær formel | C14N14D3N3O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-5-nitro-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(ccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 4-[5-nitro-1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.32 |
| Formel vægt | 294.1407 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?