Få mere at vide
[1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-Methyl-5-bis(2’-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1286887-71-5 |
| Molekylær formel | C18H24D3N3O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | OCCN(CCO)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C([2H])([2H])[2H])=C2C=C1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-(5-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1-(methyl-d3)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.44 |
| Formel vægt | 352.22 |