missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30483977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483977 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28564510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-73-5
Molekylær formel C14 H19 N3 O2
Mængde 10 mg
Synonym 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid','5-amino-1-methyl-','ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
IUPAC navn ethyl 4-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 261.32
Formel vægt 261.1477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.