missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30465312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465312 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2856455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-73-5
Molekylær formel C14 H19 N3 O2
Mængde 5 mg
Synonym 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid','5-amino-1-methyl-','ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
IUPAC navn ethyl 4-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 261.32
Formel vægt 261.1477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.