Få mere at vide
1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051555
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051555 25 mg
30049788 100 mg
30460813 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051555 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-73-5
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
IUPAC navn ethyl 4-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 261.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.1477 g/mol