Få mere at vide
1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester-d3 |
| CAS | 1246819-70-4 |
| Molekylær formel | C14H16D3N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Amino-1-methyl-2-benzimidazolebutyric Acid Ethyl Ester-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CCCC(=O)OCC)nc2cc(N)ccc12 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[5-amino-1-(trideuteriomethyl)benzimidazol-2-yl]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.34 |
| Formel vægt | 264.1666 |