Få mere at vide
1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 11-6-6859 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-18-15(20)17-14(19)16(18,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,17,19,20) |
| SMIL | CN1C(=O)NC(=O)C1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-methyl-5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
| Vis mere |