Få mere at vide
1-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622285
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622285 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10560904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622285 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58739CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-43-1
Molekylær formel C15H22BNO2
Molekylvægt (g/mol) 259.16
MDL nummer MFCD09879913
InChI nøgle CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
PubChem CID 24229591
IUPAC navn 1-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroindol
SMIL CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.15
Procent renhed 97%