Få mere at vide
1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-5-(2-propoxyphenyl)-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(4H)-one |
| CAS | 139756-23-3 |
| Molekylær formel | C12 H4 Br Cl3 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4BrCl3O/c13-7-3-11-5(1-8(7)14)6-2-9(15)10(16)4-12(6)17-11/h1-4H |
| SMIL | Clc1cc2oc3cc(Br)c(Cl)cc3c2cc1Cl |
| IUPAC navn | 3-bromo-2,7,8-trichlorodibenzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.423 |
| Formel vægt | 347.851 |