Få mere at vide
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole |
| CAS | 446285-73-0 |
| Molekylær formel | C16 H32 N2 Sn |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, 1-Methyl-4-(tributylstannyl)-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1 |
| IUPAC navn | tributyl-(1-methylimidazol-4-yl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.149 |
| Formel vægt | 372.159 |