Få mere at vide
1-Methyl-4-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-pyridone |
| CAS | 695-19-2 |
| Molekylær formel | C6H7NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4(1H)-pyridinone, 1-Methyl-4(1H)-pyridone, 1-Methyl-4-oxopyridine, N-Methyl-4-pyridone, N-Methyl-gamma-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CN1C=CC(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |