Få mere at vide
1-Methyl-4-propyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-propyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 2090590-93-3 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-3-4-8-5-9(7-11)10(2)6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCc1cc(C=O)n(C)c1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-propylpyrrole-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |