missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexane-1,2-diol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexane-1,2-diol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 89708-25-8 |
| Molekylær formel | C10H18O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexane-1,2-diol (Mixture of Diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h9,11-12H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | OC1CC(=C(C)C)CCC1(O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?