Få mere at vide
1-Methyl-4-piperidon, 98%
Artikelnummer. 11464160
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464160 1000 g 1000g
11450983 50 g 50g
11460983 100 g 100g
11474160 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13352.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113,16 g/mol
1-Methyl-4-piperidon, er meget udbredt i kunstfiberindustrien. De er polymeriserbare og bruges som nylonprækursorer. De har fremragende anvendelser som opløsningsmidler og som mellemprodukter til organisk syntese. De anvendes i det vandige bæremedium og amidpenetranter i blæk og vandopløselige malinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methyl-4-piperidon, er meget udbredt i kunstfiberindustrien. De er polymeriserbare og bruges som nylonprækursorer. De har fremragende anvendelser som opløsningsmidler og som mellemprodukter til organisk syntese. De anvendes i det vandige bæremedium og amidpenetranter i blæk og vandopløselige malinger.
Opløselighed Det
er
blandbart med vand Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-73-4
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00006191
InChI nøgle HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC navn 1-methylpiperidin-4-on
SMIL CN1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-piperidone
Tæthed 0.973
pH 12
Kogepunkt 55 °C til 58 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.461
Mængde 1000 g
FN nummer UN2733
Beilstein 106924
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Den er blandelig med vand
Formel vægt 113.16
Procent renhed 98%