Få mere at vide
1-Methyl-4-piperidon, 98%
Beskrivelse
1-Methyl-4-piperidon, er meget udbredt i kunstfiberindustrien. De er polymeriserbare og bruges som nylonprækursorer. De har fremragende anvendelser som opløsningsmidler og som mellemprodukter til organisk syntese. De anvendes i det vandige bæremedium og amidpenetranter i blæk og vandopløselige malinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Methyl-4-piperidon, er meget udbredt i kunstfiberindustrien. De er polymeriserbare og bruges som nylonprækursorer. De har fremragende anvendelser som opløsningsmidler og som mellemprodukter til organisk syntese. De anvendes i det vandige bæremedium og amidpenetranter i blæk og vandopløselige malinger.
Opløselighed Det
er
blandbart med vand Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-piperidone |
| Tæthed | 0.973 |
| pH | 12 |
| Kogepunkt | 55°C to 58°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 60°C (140°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 106924 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Methyl-4-piperidone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-4-piperidone