Få mere at vide
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511283
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511283 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10265844 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01153DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-42-0
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD05022430
InChI nøgle AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)methanamin
SMIL CN1CCC(CN)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%