Få mere at vide
(1-Methyl-4-piperidinyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine |
| CAS | 7149-42-0 |
| Kogepunkt | 80,0 °C til 81,0 °C (20,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Molekylær formel | C7H16N2 |
| MDL nummer | MFCD05022430 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
| InChI nøgle | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, 97%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.