Få mere at vide
1-Methyl-4-piperidinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861201
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15861201 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15861201 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208280100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1445-73-4
Tæthed 0.97 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 60°C to 62°C/19 hPa
MDL nummer MFCD00006191
Mængde 100 mL
Synonym 1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone, 1-Methyl-4-piperidinone
Molekylvægt (g/mol) 113.16