Få mere at vide
1-Methyl-4-piperidinemethanol, 97%
Artikelnummer. 11966401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11966401 5 g Glasflaske 5g
11956401 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20691-89-8 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20691-89-8
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.2
InChI nøgle KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)methanol
SMIL CN1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-piperidinemethanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 31.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 200.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-piperidinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.