Få mere at vide
1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene |
| CAS | 640-57-3 |
| Molekylær formel | C13H12O2S |
| MDL nummer | MFCD00025038 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.30 |
| Procent renhed | 95% |