Få mere at vide
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol
Beskrivelse
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid) |
| CAS | 3627-48-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H17NO2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-phenylisonipecotic Acid, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, 4-Carboxy-1-methyl-4-phenylpiperidine; |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-14-9-7-13(8-10-14,12(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3,(H,15,16) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(C)CC1)=O |
| Vis mere |