Få mere at vide
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30459741
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459741 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459741 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0315.030025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid)
CAS 3627-48-3
Analyt- eller komponentnavne Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13H17NO2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-phenylisonipecotic Acid, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, 4-Carboxy-1-methyl-4-phenylpiperidine;
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c1-14-9-7-13(8-10-14,12(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3,(H,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL OC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(C)CC1)=O
IUPAC navn 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 219.13 g/mol