missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidine |
| CAS | 4972-68-3 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 4-Piperidinol','1-methyl-4-phenyl-, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, 4-Phenyl-1-methyl-4-piperidinol, IK 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-13-9-7-12(14,8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,14H,7-10H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vægt | 191.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?