Få mere at vide
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 13138-78-8 |
| Molekylær formel | C6H6N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cn1cc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.12 |
| Formel vægt | 170.0328 |