Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazol, TRC
Artikelnummer. 30134645
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134645 25 g -
30138523 2.5 g 2.5g
17914065 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32468525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6339-54-4
Molekylær formel C4 H5 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 159.17
Synonym 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole
IUPAC navn 3-methyl-5-nitroimidazol-4-thiol
SMIL Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3
Formel vægt 159.0102