missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13) |
| Formel vægt | 212.0909 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?