missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136964 500 mg
17941615 250 mg
17981395 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320530500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139756-00-6
Molekylær formel C8 H11 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 213.19
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
IUPAC navn 2-methyl-4-nitro-5-propylpyrazole-3-carboxylic acid
SMIL CCCc1nn(C)c(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 213.075
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.