Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-01-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H12 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-nitro-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Vis mere |