Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-thiol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049874
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049874 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049874 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole
CAS 6339-54-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C4 H5 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3
SMIL Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methyl-5-nitroimidazol-4-thiol
Molekylvægt (g/mol) 159.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 159,0102 g/mol