Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-thiol, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-thiol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| CAS | 6339-54-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-nitroimidazol-4-thiol |
| Vis mere |