Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O4/c1-7-2-6-4(8(11)12)3(7)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 171.028 |