Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-88-7 |
| Molekylær formel | C5 H6 N4 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-8-2-7-5(9(11)12)3(8)4(6)10/h2H,1H3,(H2,6,10) |
| SMIL | Cn1cnc(c1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-nitroimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.13 |
| Formel vægt | 170.044 |