missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Mikromol
Beschreibung
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| CAS | 35681-68-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4H4N3NaO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Azathioprine BP Impurity E |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=[N+]([O-])C1=C(O[Na])N(C)C=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.08 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?