Få mere at vide
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050729
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050729 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050729 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
CAS 4531-54-8
Analyt- eller komponentnavne 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H6 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazol-5-amine, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole, 5-amino-1-methyl-4-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, NSC 400013
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
SMIL Cn1cnc(c1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methyl-5-nitroimidazol-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 142.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 142.0491 g/mol