Få mere at vide
1-Methyl-4-iod-1H-pyrazol, 97 %
Artikelnummer. 10547753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10547753 1 g Glasflaske 1g
10312963 250 mg Glasflaske 250mg
10412875 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10547753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371790010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39806-90-1
MDL nummer MFCD05663860
InChI nøgle RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
PubChem CID 2734773
IUPAC navn 4-iod-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=C(C=N1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61,0 °C til 67,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H5IN2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Molekylvægt (g/mol) 208
Formel vægt 208
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller krystallinske nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.