missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-hydroxypiperidine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-hydroxypiperidine-d4 |
| CAS | 1189499-82-8 |
| Molekylær formel | C6H9D4NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC(O)CC([2H])([2H])N1C |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetradeuterio-1-methylpiperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.2 |
| Formel vægt | 119.1248 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?