missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-4-[[5-[[[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]amino]sulfonyl]-2-propoxybenzoyl]amino]-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-((5-(((2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl)amino)sulfonyl)-2-propoxybenzoyl)amino)-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 382592-28-1 |
| Molekylær formel | C25 H38 N6 O5 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38N6O5S/c1-5-8-20-22(23(24(26)32)31(4)29-20)28-25(33)19-16-18(10-11-21(19)36-15-6-2)37(34,35)27-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,27H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H2,26,32)(H,28,33) |
| SMIL | CCCOc1ccc(cc1C(=O)Nc2c(CCC)nn(C)c2C(=O)N)S(=O)(=O)NCCC3CCCN3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.671 |
| Formel vægt | 534.262 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?