Få mere at vide
1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11357219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357219 1 g 1g
11367219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27408.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53617-36-0 | C10H21N3 | 183,30 g/mol
Det bruges både som reagens og byggesten i flere syntetiske applikationer. Som mellemliggende. Som en fremragende katalysator til mange kondensationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges både som reagens og byggesten i flere syntetiske applikationer. Som mellemliggende. Som en fremragende katalysator til mange kondensationsreaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, vand, fugt, syrer. Opbevares under tør inert gas. På køl (2-4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53617-36-0
Molekylær formel C10H21N3
Molekylvægt (g/mol) 183.30
MDL nummer MFCD03274729
InChI nøgle MRYYJGQKVGZGSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidin-4-yl piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl, 4-methyl-1-4-piperidyl piperazine, acmc-1b13b, 1-methyl-4-4-piperidyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4yl-piperazine, 1-methyl-4-4-piperidino piperazine
PubChem CID 795707
SMIL CN1CCN(CC1)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 1-methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazin
Formel vægt 183.3
Procent renhed 98%