Få mere at vide
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400479
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400479 250 mg 250mg
15480469 1 g 1g
15490469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63665.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16155-03-6
Molekylær formel C11H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00101003
InChI nøgle GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 2825198
IUPAC navn 1-methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid