Få mere at vide
1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380627
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11380627 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10648513 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380627 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45839CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-06-0
Molekylær formel C15H20BNO2
Molekylvægt (g/mol) 257.14
MDL nummer MFCD08690266
InChI nøgle CBEYYYCGOCYJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methylindol-4-boronic acid pinacol ester, 1-methylindol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-4-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525785
SMIL CN1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol
Formel vægt 257.14
Procent renhed 97%