Få mere at vide
1-Methyl-4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)piperazine |
| CAS | 1046793-62-7 |
| Molekylær formel | C17H31BN2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31BN2O2/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)14-6-8-15(9-7-14)20-12-10-19(5)11-13-20/h6,15H,7-13H2,1-5H3 |
| SMIL | c1nc(sc1)SSc2sccn2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.25 |